T1375
TES
≥99% (titration)
Sinonimo/i:
2-[(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]ethanesulfonic acid, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-2-aminoethanesulfonic acid, TES free acid
Saggio
≥99% (titration)
Stato
crystalline powder
Intervallo di pH utile
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Punto di fusione
~225 °C (dec.)
Solubilità
H2O: 25 g plus 50 mL, clear, colorless
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Stringa SMILE
OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This procedure may be used for Mutanolysin products.
Contenuto correlato
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.