Merck
M3295
MOBS
≥99% (titration)
Sinonimo/i:
4-(N-Morpholino)butanesulfonic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H17NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.29
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
pH
7.0-8.3
useful pH range
6.9-8.3
pKa 
7.6
solubility
water: soluble 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
OS(=O)(=O)CCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C8H17NO4S/c10-14(11,12)8-2-1-3-9-4-6-13-7-5-9/h1-8H2,(H,10,11,12)
InChI key
VTOWJTPBPWTSMK-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Homolog of MES and MOPS with higher pKa and similar utility in biological systems.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)