A7949
ACES
BioXtra, ≥99.0% (titration)
Sinonimo/i:
Acido N-(2-acetamido)-2-aminoetansolfonico, Acido N-(carbamoilmetil)-2-aminoetansolfonico, N-(carbamoilmetil)taurina
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99.0% (titration)
Forma fisica
powder
Impurezze
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Residuo alla calcinazione
≤0.1%
pH
3.0-4.5
Intervallo di pH utile
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
Punto di fusione
>220 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.05%
Cationi in tracce
Al: ≤0.005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Assorbimento
≤0.05 at 260 in H2O at 0.1 M
≤0.05 at 280 in H2O at 0.1 M
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Stringa SMILE
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
WGK 3