Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 176,00 € |
1 kg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 933,00 € |
Informazioni su questo articolo
176,00 €
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
form
powder
pH
1.5-3.0
useful pH range
6.0-7.2
pKa (25 °C)
6.6
mp
219 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NaOH: 160 mg/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O5/c7-4(9)1-8(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H2,7,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (titration) | description BioUltra, ≥99.0% (T) | description Type X, buffered aqueous glycerol solution, ≥130 units/mg protein | description BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE) |
| assay ≥98% (titration) | assay ≥99.0% (T) | assay - | assay ≥90% (HPCE) |
| Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder or crystals | form buffered aqueous glycerol solution | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| pH 1.5-3.0 | pH 1.5-3.0 (25 °C, 0.01 M in H2O) | pH - | pH - |
| solubility 1 M NaOH: 160 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 0.05 M, clear, colorless | solubility - | solubility DMSO: soluble |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ADA
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?