05470
Sieroalbumina
lyophilized powder, crystallized, ≥98.0% (GE)
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
Origine biologica
bovine
Saggio
≥98.0% (GE)
Stato
lyophilized powder
PM
~66 kDa
Confezionamento
glass bottle of
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
electron microscopy: suitable
pH
4.8-7.5
Solubilità
H2O: slightly soluble
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤2000 ppm
sulfate (SO42-): ≤1000 ppm
Cationi in tracce
Ca: ≤500 ppm
Cd: ≤5 ppm
Co: ≤5 ppm
Cr: ≤100 ppm
Cu: ≤20 ppm
Fe: ≤20 ppm
K: ≤50 ppm
Mg: ≤500 ppm
Mn: ≤5 ppm
Na: ≤7000 ppm
Ni: ≤5 ppm
Pb: ≤5 ppm
Zn: ≤10 ppm
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
bovine ... ALB(280717)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.