Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
A4503
Sigma-Aldrich
Sieroalbumina
Bovine Serum Albumin
cold ethanol fraction, pH 5.2, ≥96%
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
Scegli un formato
10 G
104,00 €
50 G
305,00 €
100 G
523,00 €
500 G
2.090,00 €
1 KG
3.140,00 €
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
104,00 €
50 G
305,00 €
100 G
523,00 €
500 G
2.090,00 €
1 KG
3.140,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.27
104,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
bovine
Saggio
≥96%
Stato
lyophilized powder
PM
~66 kDa
Purificato mediante
cold ethanol fractionation
Origine
USA origin
tecniche
ELISA: suitable
blood typing: suitable
microbiological culture: suitable
Impurezze
BT and VSV virus, tested
Perdita
≤5%
pH
5.2
Solubilità
water: soluble (40 mg/ml)
N° accesso UniProt
Attività estranea
BT Virus, none detected
VSV Virus, none detected
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
bovine ... ALB(280717)
Descrizione generale
L'albumina sierica bovina è una proteina usata come modello in vari studi ed è composta da 583 amminoacidi.[1][2] È una proteina solubile in acqua con un peso molecolare di 66,4 kDa. Sei α-eliche formano i tre domini omologhi della BSA. A seconda del pH, può andare incontro a isomerizzazione conformazionale reversibile. La struttura nativa della proteina diventa reattiva e flessibile in seguito a riscaldamento.[3]
Applicazioni
  • L′albumina da siero bovino (BSA) è stata usata in soluzioni preparate per l′isolamento di mitocondri cardiaci.[4]
  • È stata usata nel tampone delle prove di citotossicità.[5]
  • È stata usata per l′induzione di nefropatie nei ratti in seguito a sovraccarico proteico.[6]
Azioni biochim/fisiol
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Nota sulla preparazione
Chiamato anche frazione di Cohn V, questo prodotto è ottenuto mediante una modifica del processo di Cohn per il frazionamento del plasma a freddo con etanolo.
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Sieroalbumina heat shock fraction, protease free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
Sigma-Aldrich
A3059
Sieroalbumina
Sieroalbumina Cohn Fraction V, lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A5611
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, essentially fatty acid free, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A6003
Sieroalbumina
Sieroalbumina heat shock fraction, pH 5.2, ≥96%
Sigma-Aldrich
A8022
Sieroalbumina
Sieroalbumina fatty acid free, low endotoxin, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A8806
Sieroalbumina
Sieroalbumina heat shock fraction, pH 5.2, ≥96%
Sigma-Aldrich
A3912
Sieroalbumina
Rapamycin worsens renal function and intratubular cast formation in protein overload nephropathy.
Coombes JD et al.
Kidney International, 68, 2599-2599 (2005)
Cytochrome C effect on respiration of heart mitochondria: influence of various factors.
Toleikis A et al.
Bioscience Reports, 25, 387-387 (2005)
Isabella Marcomini et al.
Cell reports, 24(10), 2614-2628 (2018-09-06)
Multiple pathways regulate the repair of double-strand breaks (DSBs) to suppress potentially dangerous ectopic recombination. Both sequence and chromatin context are thought to influence pathway choice between non-homologous end-joining (NHEJ) and homology-driven recombination. To test the effect of repetitive sequences
Sensitization of tumor cells to NK cell-mediated killing by proteasome inhibition.
Hallett WH et al.
Journal of Immunology, 180, 163-163 (2008)
Simona Ranallo et al.
Nature communications, 8, 15150-15150 (2017-05-10)
A wide range of molecular devices with nanoscale dimensions have been recently designed to perform a variety of functions in response to specific molecular inputs. Only limited examples, however, utilize antibodies as regulatory inputs. In response to this, here we
Articoli
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Protocolli
Spectrophotometric assay at 260 nm measures nuclease S1 activity, vital for nucleic acid research, with defined enzyme unit criteria.
This procedure applies to all products from heart muscle that have a specification for L-Lactic Dehydrogenase activity.
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of β-Glucuronidase.
Enzymatic assay of lipase type XIII from Pseudomonas sp. using a coupled enzyme system of glycerol kinase and glycerophosphate oxidase (EC 3.1.1.3)
Vedi tutto
Contenuto correlato
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Domande
1–9 di 9 domande  
  1. Is this product biotin-free?
    1 risposta
    1. This product is not tested for the presence of biotin. However, Albumin products prepared by cold ethanol fractionation are expected to be biotin-free.
      Utile?
  2. Bonjour y a t-il un risque l'altération du produit si la bovin sérum albumine a été conservée pendant 15 heures en dehors du frigo dans une pièce a température ambiante ?
    1 risposta
    1. Product A4503 (Bovine Serum Albumin) will not spoil following storage for 15 hours at ambient room temperature.
      Utile?
  3. can A4503 product be used for primary neuron preparation?
    1 risposta
    1. This product has not been evaluated for mammalian cell culture. Please see the datasheet for the recommended applications for this product:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/384/276/a4503dat.pdf
      Utile?
  4. Is Product No. A4503, Albumin from bovine serum, of US origin?
    1 risposta
    1. It is typically from animals born and raised in the US. You may confirm this information by downloading the Certificate of Origin (CofO) for any lot of A4503 from our website. From the product detail page, simply type in the lot number in the box below the words Certificate of Origin, and click GO.
      Utile?
  5. Is Product No. A4503, Albumin from bovine serum, tested and found to be endotoxin-free?
    1 risposta
    1. No. If you need such a grade, we would recommend Product No. A8806.
      Utile?
  6. Is Product No. A4053, Albumin from bovine serum, sterile? If not, how would recommend sterilizing it?
    1 risposta
    1. This product is not necessarily sterile. Solutions of albumin cannot be autoclaved, so in order to sterilize it we would recommend that it be dissolved in the appropriate medium (water, saline or buffered saline), followed by sterile filtration through a low protein-binding membrane.
      Utile?
  7. Is Product No. A4503, Albumin from bovine serum, tested and found to be protease-free?
    1 risposta
    1. No. If you need such a grade, we would recommend Product No. A3059.
      Utile?
  8. Do you offer a kit for conjugating ligands to bovine serum albumin (Product A4503)?
    1 risposta
    1. Yes. It is our Product No. MBK1.
      Utile?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto