A7721
JumpStart™ Taq Antibody
Adds hot-start capabilities to any Taq DNA Polymerase
Sinonimo/i:
Hot start Taq antibody
Scegli un formato
424,00 €
Scegli un formato
About This Item
424,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Caratteristiche
hotstart
Concentrazione
1.1 mg/mL
tecniche
PCR: suitable
Colore
colorless
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- cytochrome blocked nucleic acid (LNA) probe assay[1]
- ligation-mediated polymerase chain reaction (LM-PCR)[2]
- in Real-Time quantitative PCR Analysis of viral titer[3]
- PCR amplification of complex genomic or cDNA templates
- to amplify very low-copy-number targets
- for the PCR amplification of many thermal cycles (>35) and multiple primer pairs in the same reaction tube
Confezionamento
Componenti
Dilution Buffer provided in 1 mL vials
Quantità
Altre note
View more detailed information on JumpStart Taq enzymes at www.sigma-aldrich.com/hotstart.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)