Vai a
FTAQ-RO
Roche
Taq DNA polimerasi FastStart™ 5 U/μL
dNTPs included: no, hotstart, suitable for PCR
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 reactions
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
168,00 €
250 reactions
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
630,00 €
500 reactions
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1090,00 €
1250 reactions
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2580,00 €
2500 reactions
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
4300,00 €
3784,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106300
Numero CE:
NACRES:
NA.54
168,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
usage
sufficient for ≤1,250 reactions (12032945001), sufficient for ≤2,500 reactions (12032953001), sufficient for 1250 reactions, sufficient for ≤250 reactions (12032929001), sufficient for 250 reactions, sufficient for 2500 reactions, sufficient for ≤50 reactions (12032902001), sufficient for 50 reactions, sufficient for ≤500 reactions (12032937001), sufficient for 500 reactions
feature
dNTPs included: no, hotstart
packaging
pkg of 1,000 U (12032937001 [4x250 U]), pkg of 2,500 U (12032945001 [10x250 U]), pkg of 5,000 U (12032953001 [20x250 U]), pkg of 100 U (12032902001), pkg of 500 U (12032929001 [2x250 U])
manufacturer/tradename
Roche
parameter
72 °C optimum reaction temp.
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
input
purified DNA
pH
8-9
solubility
water: miscible
suitability
suitable for molecular biology
application(s)
genomic analysis
life science and biopharma
storage temp.
−20°C
General description
La Taq DNA polimerasi FastStart™ è un enzima versatile utilizzabile per un′ampia gamma di applicazioni e su più piattaforme strumentali. Si tratta di una Taq DNA polimerasi ricombinante modificata termostabile che è inattiva a temperature inferiori a +75 °C ma può essere attivata mediante uno step di attivazione con calore di 2-4 minuti a +95 °C. Essendo inattiva a basse temperature, la Taq DNA polimerasi FastStart™ non può allungare gli ibridi aspecifici di primer/templati che potrebbero formarsi a tali temperature. La Taq DNA polimerasi FastStart™ è uno strumento ideale per la PCR hot start, perché l'enzima rimane inattivo durante la preparazione della PCR e prima della fase di denaturazione iniziale.
Application
La Taq DNA polimerasi FastStart™ è una forma termostabile e chimicamente modificata della Taq DNA polimerasi ricombinante. L'enzima è inattivo ad una temperatura compresa tra +15 e +25°C, quindi durante la fase di preparazione della PCR, mentre viene attivato a + 95°C, durante la denaturazione iniziale. Questo enzima offre risultati superiori grazie alle sue esclusive caratteristiche enzimatiche e al sistema di tamponi ottimizzato. La Taq DNA polimerasi FastStart è uno strumento ideale per la PCR hot start, perché l'enzima rimane inattivo durante la preparazione della PCR e prima della fase di denaturazione iniziale.
Applicazioni:
  • PCR
  • PCR Multiplex
  • nel caso di templati difficili, per es. strutture secondarie o sequenze ricche di GC
  • PCR automatizzata, per es. nel caso di manipolazione a temperatura ambiente
  • PCR Hot Start fino a 3kb
  • RT-PCR Hot Start fino a 3kb
  • PCR quantitativa della retrotrascrizione (RT-qPCR)
  • PCR specifica per bisolfito
Utilizzare FastStart™ Taq DNA Polimerasi, dNTPak, con miscela di nucleotidi per PCR pronta all′uso. Per la massima praticità, si consiglia di scegliere FastStart™ PCR Master con concentrazione 2x pronta all'uso.
Features and Benefits
La Taq DNA polimerasi FastStart è una forma ricombinante modificata dell′enzima, inattiva a temperature inferiori a +75°C. Il kit include anche un tampone ottimizzato per PCR e una soluzione GC-RICH per l′utilizzo con una vasta gamma di templati. L'elevata stabilità enzimatica consente l′impiego di sistemi robotizzati per pipettare le soluzioni.
  • Maggiore specificità, sensibilità e resa:
La PCR hot start facilita la messa a punto della reazione di PCR.
  • Utilizzare sistemi robotizzati.
La miscela con l′enzima è stabile per 24 ore a una temperatura compresa tra +15 e +25°C.
  • Prevenzione della contaminazione nella reazione di PCR.
Incorporare dUTP e impiegare uracil-DNA glicosilasi per pretrattare le miscele master di PCR
  • sistema di tamponi ottimizzato per reazione a catena della polimerasi (PCR) e soluzione GC-RICH per gestire un′ampia gamma di templati
  • risultati superiori grazie alle sue esclusive caratteristiche enzimatiche e al sistema di tamponi ottimizzato.
Packaging
1 kit comprendente 5 componenti
Preparation Note
Condizioni di stoccaggio (soluzione di lavoro): la miscela di reazione Fast Start Taq mastermix è stabile per 4 settimane da -25°C a -15°C in assenza dei primer
Nota: questo parametro non fa parte delle specifiche
Tenere il contenitore ben chiuso in luogo asciutto e ben ventilato.
Analysis Note
Ciascun lotto è testato funzionalmente usando DNA del genoma umano e iniziatori specifici per il frammento 365 bp del gene umano tPA gene e un frammento di 284 bp del gene E contenente il 74% di GC. Ogni lotto viene inoltre testato per l'assenza di eso ed endonucleasi oltre che per l′assenza di attività di nicking.
Other Notes
1 μg M13mp9ss DNA, 0,3 μg M13 primer di sequenziamento e 0,1 μCi [α-32P] dCTP sono incubati con quantità variabili di unità di Taq DNA polimerasi FastStart in 50 μl di tampone di incubazione a +65 °C per 60 min. La quantità di dNTPs incorporati è determinata mediante precipitazione con acido tricloroacetico.
Determinazione delle unità: 1 μg M13mp9ss DNA, 0,3 μg M13 primer di sequenziamento e 0,1 μCi [α-32P] dCTP sono incubati con quantità variabili di unità di Taq DNA polimerasi FastStart in 50 μl di tampone di incubazione a +65 °C per 60 min. La quantità di dNTPs incorporati è determinata mediante precipitazione con acido tricloroacetico.
Attività specifica: 5 U/μl
Esclusivamente per ricerche di life science. Non usare a scopo diagnostico.
Legal Information
AVVISO ALL'ACQUIRENTE: LICENZA LIMITATA<br />L'utilizzo di questo prodotto è coperto dal brevetto USA n. 6.127.155 e dalle corrispondenti rivendicazioni di brevetto al di fuori degli Stati Uniti.  L′acquisto di questo prodotto include un'immunità limitata e non trasferibile dalle azioni giudiziarie ai sensi delle suddette rivendicazioni di brevetto per l'utilizzo limitato a questa quantità di prodotto per la ricerca interna dell'acquirente.  Non è espresso esplicitamente, implicitamente o per malafede, alcun diritto coperto da qualsiasi altra rivendicazione di brevetto e nessun diritto a prestare servizi commerciali di qualsiasi tipo, inclusa, ma non solo, la comunicazione dei risultati delle attività degli acquirenti come pagamento o come altro corrispettivo commerciale.  Prodotto destinato esclusivamente a scopi di ricerca. Gli usi diagnostici in campo umano e veterinario sotto rivendicazione di brevetto da parte di Roche richiedono una licenza separata da parte di Roche.  Tutti gli usi diversi dalla ricerca interna e gli usi diagnostici in campo umano e veterinario sotto rivendicazione di brevetto da parte di Roche, richiedono una licenza aggiuntiva da parte di Thermo Fisher Scientific. Ulteriori informazioni sull'acquisto di licenze da Roche possono essere ottenute contattando il Licensing Department of Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA o Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germania.  Per ulteriori informazioni sull'acquisto di licenze da Thermo Fisher Scientific, contattare il Licensing Department of  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA.</ br>NOTA PER L'ACQUIRENTE: LICENZA LIMITATA<br />L'utilizzo di questo prodotto è coperto dai brevetti USA n. 5.677.152 e 5.773.258 e dalle corrispondenti rivendicazioni di brevetto al di fuori degli Stati Uniti.  L'acquisto di questo prodotto include un'immunità limitata e non trasferibile dalle azioni giudiziarie ai sensi delle suddette rivendicazioni di brevetto per l'utilizzo limitato a questa quantità di prodotto per la ricerca interna dell'acquirente′.  Non è espresso esplicitamente, implicitamente o per malafede, alcun diritto coperto da qualsiasi altra rivendicazione di brevetto e nessun diritto a prestare servizi commerciali di qualsiasi tipo, inclusa, ma non solo, la comunicazione dei risultati delle attività degli acquirenti come pagamento o come altro corrispettivo commerciale.  Prodotto destinato esclusivamente a scopi di ricerca.  Gli usi diagnostici in campo umano e veterinario sotto rivendicazione di brevetto da parte di Roche richiedono una licenza separata da parte di Roche.  Tutti gli usi diversi dalla ricerca interna e gli usi diagnostici in campo umano e veterinario sotto rivendicazione di brevetto da parte di Roche, richiedono una licenza aggiuntiva da parte di Thermo Fisher Scientific. Ulteriori informazioni sull'acquisto di licenze da Roche possono essere ottenute contattando il Licensing Department of Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA o Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germania.  Per ulteriori informazioni sull'acquisto di licenze da Thermo Fisher Scientific, contattare il Licensing Department of  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA.
FastStart is a trademark of Roche
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • FastStart Taq DNA Polymerase, in storage and dilution buffer 5 U/μl
  • PCR Reaction Buffer, with 20 mM MgCl2 10x concentrated
  • PCR Reaction Buffer, without MgCl2 10x concentrated
  • MgCl2 Stock Solution 25 mM
  • GC-RICH Solution 5x concentrated
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)