A1418
Anti-Mouse IgG (Fc specific)–Alkaline Phosphatase antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Goat Anti-Mouse IgG (Fc specific)–AP
Origine biologica
goat
Ricombinante
expressed in goat
Coniugato
alkaline phosphatase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
Non deve reagire con
human
tecniche
direct ELISA: 1:40,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25
western blot: 1:50,000-1:100,000 using total cell extract of HeLa cells
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Altre note
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.