Vai a
A9544
Fosfatasi alcalina anti-IgG umane (specifica per Fc)−
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti Human Igg, Anti-Human IgG Antibody - Anti-Human IgG (Fc specific)-Alkaline Phosphatase antibody produced in goat, Anti-Human Igg, anti human IgG antibody
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.25 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
102,00 €
0.5 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
156,00 €
1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
279,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
alkaline phosphatase conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
DB, ELISA (d), IHC (p)
Citations:
78
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct ELISA: 1:55,000, dot blot: 1:40,000 (chemiluminescent), immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:150
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Le IgG umane sono anticorpi glicoproteici che contengono due catene leggere equivalenti e un paio di catene pesanti identiche. Le IgG esistono in quattro isoforme distinte, da IgG1 a IgG4. Le IgG appartengono alla famiglia delle immunoglobuline e sono anticorpi diffusamente presenti nel siero. Di solito si trovano in forma monomerica. Il sottotipo anticorpale IgG è il più abbondante tra le immunoglobuline del sistema immunitario nel siero. Le IgG costituiscono circa il 70% delle immunoglobuline totali. L′immunoglobulina G (IgG) partecipa alle reazioni di ipersensibilità di tipo II e di tipo III. L′anticorpo anti-IgG umane (specifico per Fc) coniugato con fosfatasi alcalina è specifico per le IgG umane e per il frammento Fc delle IgG umane. Il prodotto non reagisce con frammento Fab di IgG umane, catene leggere, IgA e IgM. Inoltre l′anticorpo non si lega alle IgG di topo e di ratto. La coniugazione dell′IgG di capra anti-umana con la fosfatasi alcalina avviene per legame crociato della proteina con glutaraldeide allo 0,2%.
Immunogen
IgG umana, frammento Fc
Application
L′anticorpo anti-IgG umane (specifico per Fc) coniugato con fosfatasi alcalina è adatto all′uso nei saggi ELISA e di Western blotting a diluizioni 1:5.000. Il prodotto può anche essere usato per dot blot (1:40.000) e immunoistochimica (1:150 usando sezioni fissate in formalina e incluse in paraffina).
L′anticorpo anti-IgG umane (specifico per Fc) coniugato con fosfatasi alcalina è stato usato
  • nell′ELISA quantitativo a sandwich
  • αnell′ELISA α-GalC
  • nei saggi ELISA
  • negli ELISA per sottoclassi di IgG
Un saggio di immobilizzazione specifica degli antigeni piastrinici con anticorpo monoclonale modificato (MAIPA) è stato eseguito su eluati di piastrine umane utilizzando l′anticorpo di capra anti-umano, specifico per Fc, coniugato con fosfatasi alcalina come anticorpo secondario, con 30 minuti di incubazione.
Biochem/physiol Actions
La specificità dell′anti-IgG umane si determina con l′ELISA prima della coniugazione. Il coniugato è specifico per le IgG umane e per il frammento Fc delle IgG umane. Con l′ELISA si determina anche la reattività crociata dell′anticorpo-coniugato. Il coniugato non mostra alcuna reattività con frammento Fab di IgG umane, catene leggere umane, IgA umane, IgM umane o con IgG di topo e IgG di ratto.
Si lega alle IgG umane ma non ad altre Ig umane.
Offre un ridotto rumore di fondo con i campioni di topo o di ratto.
Le immunoglobuline G (IgG) regolano le risposte immunologiche agli allergeni e alle infezioni da parte di agenti patogeni. Le IgG sono state coinvolte anche nella fissazione del complemento e nei disturbi autoimmuni. Le immunoglobuline G (IgG) partecipano soprattutto alle reazioni di ipersensibilità di tipo II e di tipo III.
Physical form
Soluzione in Tris 0,05 M, pH 8,0, contenente l′1% di BSA, MgCl2 1 mM e sodio azide 15 mM.
Preparation Note
Conservare a 2-8 °C. Non congelare.
Other Notes
Assenza di reazioni crociate con IgG di topo e di ratto.
Le diluizioni di lavoro devono essere determinate con un saggio di titolazione. A causa delle differenze tra i sistemi di dosaggio, i titoli possono non riflettere la diluizione di lavoro effettiva dell′operatore.′
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli uomini o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A8667I6760M4155
technique(s)
direct ELISA: 1:55,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:150, dot blot: 1:40,000 (chemiluminescent)
technique(s)
direct ELISA: 1:30,000, dot blot: 1:80,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
technique(s)
indirect ELISA: 1:3,000
technique(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable, indirect ELISA: 1:15,000
biological source
goat
biological source
goat
biological source
mouse
biological source
goat
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
-
form
-
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)