76085
Anti-Mouse IgG - Atto 594 antibody produced in goat
~1 mg/mL protein, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Atto 594 - goat-Anti-mouse IgG
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
Atto 594 conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
contiene
50% glycerol as stabilizer
Reattività contro le specie
mouse
Concentrazione
~1 mg/mL protein
Fluorescenza
λex 603 nm; λem 625 nm in PBS
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Affinity isolated antigen specific antibody is purified from goat anti-mouse IgG antiserum to remove essentially all goat serum proteins, including immunoglobulin. Goat anti-mouse IgG associates with mouse IgGs.
Immunogeno
Applicazioni
Risultati analitici
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.
Protocolli
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.