Documenti fondamentali
75920
Sigma-Aldrich
OXONE® tetrabutylammonium salt
technical, ~1.6% active oxygen basis
Sinonimo/i:
Tetrabutylammonium OXONE®, Tetrabutylammonium hydrogen monopersulfate, Tetrabutylammonium peroxomonosulfate, Tetrabutylammonium persulfate triple salt
Scegli un formato
25 G
229,00 €
100 G
677,00 €
229,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
229,00 €
100 G
677,00 €
About This Item
Numero CAS:
Beilstein:
5199887
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
229,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Concentrazione
~1.6% (active oxygen)
Punto di fusione
144-146 °C
Stringa SMILE
OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.OS(=O)(=O)O[O-].OS(=O)(=O)O[O-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/5C16H36N.2H2O5S.2H2O4S/c5*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2*1-5-6(2,3)4;2*1-5(2,3)4/h5*5-16H2,1-4H3;2*1H,(H,2,3,4);2*(H2,1,2,3,4)/q5*+1;;;;/p-5
IGMBKNUVZFAHJM-UHFFFAOYSA-I
Applicazioni
Reagent for:
  • Oxidation of Hantzsch 1,4-Dihydropyridines catalyzed by manganese(III) Schiff Base complexes
  • Epoxidation of alkenes
  • Oxidation of sulfides and olefins
  • Oxidation of alcohols
  • Oxidation of aromatic amines for synthesis of azoxy arenes
Altre note
Form of Oxone specially suited for the oxidation of sensitive compounds in CH2Cl2[1][2][3]; Reagent for preparing 2-tetrahydrofuranyl ethers from alcohols and THF by radical coupling[4]
Note legali
OXONE is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
B.M. Trost et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 532-532 (1988)
J.C. Jung et al.
Tetrahedron Letters, 34, 3581-3581 (1993)
R. Cosstick et al.
Tetrahedron Letters, 30, 4693-4693 (1989)
R. Annunziata et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55, 1901-1901 (1990)
Domande
  1. Greetings, I would like to inquire about this compound's solubility profile (CAS Number: 104548-30-3). I would like to know if it dissolves in organic solvents.
    1 risposta
    1. 75920 is OXONE tetrabutylammonium salt that is soluble in dichloromethane. However, no information on saturation concentration is available.