Vai a
91077C
Insulina, umana ricombinante
for research or for further manufacturing use, dry powder
Sinonimo/i:
Insulina, rh-insulina
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
147,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
281,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
782,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2570,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.77
EC Number:
234-279-7
MDL number:
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un campione
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
dry powder
potency
≥27.5 units per mg
quality
300
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1.0 EU/mL endotoxin
solubility
water: 10 mg/mL (pH 2.0—2.5)
UniProt accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI key
PBGKTOXHQIOBKM-FHFVDXKLSA-N
Gene Information
human ... INS(3630)
General description
L′insulina umana ricombinante (rHu) è strutturalmente e funzionalmente identica alla sequenza umana nativa. Ormone costituito da due catene polipeptidiche; la catena A (21 aminoacidi) e la catena B (30 aminoacidi) dell′insulina rHu sono legate in modo covalente tramite ponti disulfuri tra residui di cisteina.′ Questa insulina umana geneticamente modificata è una molecola a sequenza completa prodotta con la tecnologia del DNA ricombinante nel lievito da fornaio.′
Application
I supplementi dei terreni privi di siero come l′insulina sono essenziali per la crescita a lungo termine delle linee cellulari di mammifero usate comunemente. In assenza di insulina nel terreno possono comparire alterazioni della morfologia e del tasso di crescita cellulare.
  • L′insulina umana ricombinante è stata usata nei terreni per l′induzione adipogena delle cellule staminali mesenchimali.[1]
  • È stata usata come supplemento nei terreni di coltura cellulare di cellule epiteliali delle vie aeree.
  • È stata usata nei terreni di coltura per la differenziazione cellulare, nel saggio della traslocazione del GLUT4 (trasportatore di glucosio di tipo 4) e per studiare l′interazione tra l′insulina e il suo recettore attraverso la risonanza plasmonica di superficie.[2]
Biochem/physiol Actions
Ormone polipeptidico a doppia catena prodotto dalle cellule β delle isole pancreatiche. Il suo peso molecolare è di circa 5800 Da. Le catene α e β sono unite da due ponti disolfuro interconnessi. La catena α contiene un ponte disolfuro interno. L′insulina regola la captazione cellulare, l′utilizzo e lo stoccaggio di glucosio, aminoacidi e acidi grassi e inibisce la rottura di glicogeno, proteine e grassi.
Other Notes
InChI: 1S/C257H383N65O77S6/c1-29-131(23)205(313-193(339)104-259)252(393)317-204(130(21)22)248(389)288-159(75-82-200(349)350)217(358)282-156(71-78-189(263)335)221(362)308-183-116-403-404-117-184-243(384)305-178(111-324)240(381)294-162(88-123(7)8)225(366)295-168(95-140-53-61-146(329)62-54-140)228(369)283-154(69-76-187(261)333)218(359)290-161(87-122(5)6)223(364)285-158(74-81-199(347)348)220(361)302-174(101-190(264)336)235(376)298-170(97-142-57-65-148(331)66-58-142)231(372)309-182(242(383)304-176(255(396)397)103-192(266)338)115-402-400-113-180(307-226(367)163(89-124(9)10)291-232(373)172(99-144-105-269-119-275-144)300-219(360)155(70-77-188(262)334)284-234(375)175(102-191(265)337)303-249(390)201(127(15)16)314-211(352)150(260)92-137-44-34-31-35-45-137)213(354)274-109-196(342)280-177(110-323)239(380)301-173(100-145-106-270-120-276-145)233(374)293-165(91-126(13)14)237(378)315-202(128(17)18)247(388)287-157(73-80-198(345)346)215(356)277-133(25)210(351)289-160(86-121(3)4)224(365)296-169(96-141-55-63-147(330)64-56-141)229(370)292-164(90-125(11)12)236(377)316-203(129(19)20)250(391)311-181(114-401-405-118-185(310-244(183)385)245(386)319-207(134(26)326)253(394)306-179(112-325)241(382)318-206(132(24)30-2)251(392)312-184)214(355)273-107-194(340)278-153(72-79-197(343)344)216(357)281-151(51-42-84-271-257(267)268)212(353)272-108-195(341)279-166(93-138-46-36-32-37-47-138)227(368)297-167(94-139-48-38-33-39-49-139)230(371)299-171(98-143-59-67-149(332)68-60-143)238(379)320-208(135(27)327)254(395)322-85-43-52-186(322)246(387)286-152(50-40-41-83-258)222(363)321-209(136(28)328)256(398)399/h31-39,44-49,53-68,105-106,119-136,150-186,201-209,323-332H,29-30,40-43,50-52,69-104,107-118,258-260H2,1-28H3,(H2,261,333)(H2,262,334)(H2,263,335)(H2,264,336)(H2,265,337)(H2,266,338)(H,269,275)(H,270,276)(H,272,353)(H,273,355)(H,274,354)(H,277,356)(H,278,340)(H,279,341)(H,280,342)(H,281,357)(H,282,358)(H,283,369)(H,284,375)(H,285,364)(H,286,387)(H,287,388)(H,288,389)(H,289,351)(H,290,359)(H,291,373)(H,292,370)(H,293,374)(H,294,381)(H,295,366)(H,296,365)(H,297,368)(H,298,376)(H,299,371)(H,300,360)(H,301,380)(H,302,361)(H,303,390)(H,304,383)(H,305,384)(H,306,394)(H,307,367)(H,308,362)(H,309,372)(H,310,385)(H,311,391)(H,312,392)(H,313,339)(H,314,352)(H,315,378)(H,316,377)(H,317,393)(H,318,382)(H,319,386)(H,320,379)(H,321,363)(H,343,344)(H,345,346)(H,347,348)(H,349,350)(H,396,397)(H,398,399)(H4,267,268,271)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
I150711376497001I2643
Insulina ≥95% (HPLC), semisynthetic, powder, non-sterile
Sigma-Aldrich
I1507
Insulina
Insulina recombinant (yeast)
Roche
11376497001
Insulina
Insulina recombinant, expressed in yeast (proprietary host)
Sigma-Aldrich
I2643
Insulina
form
dry powder
form
powder
form
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
form
powder
impurities
≤1.0 EU/mL endotoxin
impurities
-
impurities
<0.1 EU/μg endotoxin (LAL test)
impurities
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
potency
≥27.5 units per mg
potency
-
potency
-
potency
≥27.5 units/mg (dried basis)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
quality
300
quality
-
quality
-
quality
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)