Documenti fondamentali
70420
Sigma-Aldrich
Naphthofluorescein
suitable for fluorescence
Scegli un formato
100 MG
88,70 €
500 MG
341,00 €
88,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
88,70 €
500 MG
341,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H16O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
432.42
Beilstein:
61335
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
88,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
pKa 
7.6
Punto di fusione
189 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble (pH ≥ 8)
Fluorescenza
λex 594 nm; λem 663 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
Compatibilità
suitable for fluorescence
Stringa SMILE
Oc1ccc2c3Oc4c(ccc5cc(O)ccc45)C6(OC(=O)c7ccccc67)c3ccc2c1
InChI
1S/C28H16O5/c29-17-7-9-19-15(13-17)5-11-23-25(19)32-26-20-10-8-18(30)14-16(20)6-12-24(26)28(23)22-4-2-1-3-21(22)27(31)33-28/h1-14,29-30H
IXQIUDNVFVTQLJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
suitable as pH-indicator
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
Reference standard. Long-wavelength pH-dependent spectra[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
O.S. Wolfbeis et al.
Mikrochimica Acta, 108, 133-133 (1992)
Julia Baumann et al.
Experimental cell research, 383(2), 111503-111503 (2019-07-25)
Hypoxic blood-brain barrier (BBB) dysfunction is a common feature of CNS diseases however mechanisms underlying barrier disturbance are still largely unknown. This study investigated the role of transforming growth factor β (TGFβ), a cytokine known to induce expression of the
Sabrina Amalfi et al.
Journal of virology, 94(21) (2020-08-17)
The baculovirus Autographa californica multiple nucleopolyhedrovirus is an insect virus with a circular double-stranded DNA genome, which, among other multiple biotechnological applications, is used as an expression vector for gene delivery in mammalian cells. Nevertheless, the nonspecific immune response triggered
Stefanie Norkowski et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 75(12), 2273-2289 (2017-12-30)
Effector proteins are key virulence factors of pathogenic bacteria that target and subvert the functions of essential host defense mechanisms. Typically, these proteins are delivered into infected host cells via the type III secretion system (T3SS). Recently, however, several effector