Vai a
55697
5-Hydroxyindole-3-acetic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
5-HIAA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
176,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.18
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
168797
MDL number:
176,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (T)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
161-164 °C (dec.) (lit.)
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
InChI
1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
InChI key
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Major serotonin metabolite.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8052968069I3750
Hippuric acid analytical standard
Supelco
68069
Hippuric acid
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
mp
161-164 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
187-191 °C (lit.)
mp
165-169 °C (lit.)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
assay
≥98% (HPLC), ≥98% (T)
assay
≥95.0% (GC), 90.0-105.0% (T)
assay
≥97.5% (GC)
assay
98%
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Hydroxyindole-3-acetic acid
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)