Vai a
46985
Fluorescein-5-thiosemicarbazide
suitable for fluorescence, ~80% (HPCE)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
353,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H15N3O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
421.43
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352125
MDL number:
353,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
~80% (HPCE)
Quality Segment
form
solid
solubility
DMF: soluble, H2O: soluble
fluorescence
λex 492 nm; λem 516 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
NNC(=S)Nc1ccc(c(c1)C(O)=O)C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C21H15N3O5S/c22-24-21(30)23-10-1-4-13(16(7-10)20(27)28)19-14-5-2-11(25)8-17(14)29-18-9-12(26)3-6-15(18)19/h1-9,25H,22H2,(H,27,28)(H2,23,24,30)
InChI key
MEUCHQDLZYLNQY-UHFFFAOYSA-N
General description
Fluorescein-5-thiosemicarbazide, also known as FTC, is a fluorescent probe. The FTSC fluorescent spectra is like FITC, a preferred fluorescent tag for proteomics. The fluorescence spectral properties of FTSC-labeled vesicles obtained by reductive amination are fully compatible with the argon laser of fluorescent instruments.
Application
Fluorescein-5-thiosemicarbazide can be used as a fluorescent labeling reagent to label:
  • Cell-surface functional groups (glycophorins) in the study of the effect of deoxygenation in the red blood cell membrane.
  • Saccharides applicable in polysaccharide imaging in live cells.
  • Chondroitin sulfate nanogels applicable in cell-specific drug delivery applications.
Features and Benefits
Fluorescein-5-thiosemicarbazide has the following benefits -
  • It displays strong fluorescence property.
  • Shows an intrinsic reactivity of the thiosemicarbazide group towards the aldehyde group.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)