Vai a
92846
5-Carboxyfluorescein N-succinimidyl ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
240,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H15NO9
Numero CAS:
Peso molecolare:
473.39
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7865828
240,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
fluorescence
λex 492 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1cc(ccc1C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(O)ccc24)C(=O)ON5C(=O)CCC5=O
InChI
1S/C25H15NO9/c27-13-2-5-16-19(10-13)34-20-11-14(28)3-6-17(20)23(16)15-4-1-12(9-18(15)24(31)32)25(33)35-26-21(29)7-8-22(26)30/h1-6,9-11,27H,7-8H2,(H,31,32)
InChI key
TWOKNYRPKCLMAR-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Derivative of fluorescein giving stable derivative upon conjugation with biopolymers. Fluorescent probe for nucleotides[1][2]; Reagent for fluorescent derivatization in capillary electrophoresis
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
218784694386826
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 492 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in DMF
fluorescence
λex 490 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPCE)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)