Vai a
21877
5(6)-Carboxyfluorescein
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
5(6)-FAM, 5,6-CF
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
71,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
171,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H12O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.32
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
276-331-1
MDL number:
71,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
mp
275 °C (dec.) (lit.)
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35.OC(=O)c6ccc7C(=O)OC8(c9ccc(O)cc9Oc%10cc(O)ccc8%10)c7c6
InChI
1S/2C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21;22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h2*1-9,22-23H,(H,24,25)
InChI key
BPVHBBXCESDRKW-UHFFFAOYSA-N
General description
5(6)-Carboxyfluorescein, also known as 5(6)-FAM, is a fluorescent tracer and available as a mixture of 5-Carboxyfluorescein and 6-Carboxyfluorescein isomers. The fluorescence of 5(6)-Carboxyfluorescein is determined by the xanthene moiety. 5(6)-Carboxyfluorescein has two characteristic properties:
  • It has 2 wavelengths for maximum absorbance (465 and 490nm).
  • And its fluorescence emission, at 515nm(max.), increases as a function of pH in the physiological range of 6-7.4.
Application
5(6)-Carboxyfluorescein is used to characterize tumor cells and normal cells in vivo. It labels proteins derived through N-hydroxysuccinimide (NHS) ester-mediated derivatization. 5(6)-Carboxyfluorescein is suitable for detecting cell viability while developing an in vitro anthelmintic drug assay.
Other Notes
A probe of intracellular pH
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8682646935C0662
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
description
suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
description
≥96% (HPLC)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm (pH 8.0)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPCE)
assay
≥96% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
275 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5(6)-Carboxyfluorescein
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)