60299
Potassium hexacyanoferrate(III)
BioUltra, ≥99.0% (RT)
Sinonimo/i:
Potassium ferricyanide, Red prussiate
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99.0% (RT)
Stato
crystals
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
pH
6-9 (25 °C, 1 M in H2O)
Solubilità
H2O: 1 M at 20 °C, clear, very strong brownish-yellow
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Assorbimento
no transmittance (UV) in H2O at 1 M
Stringa SMILE
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?