Documenti
1.04984
Supelco
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate, Potassium ferrocyanide
About This Item
Formula condensata:
K4[Fe(CN)6] · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
422.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
237-722-2
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
99.0-102.0% (cerimetric)
Forma fisica
solid
Potenza
3613 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, anhydrous substance)
Punto di fusione
>50 °C (Elimination of water of crystallisation)
Densità bulk
950‑1050 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.002%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q6*-1;+2;4*+1;;;
UTYXJYFJPBYDKY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Linkage
Replaces: PX1460; PX1460-1; PX1460-20
Risultati analitici
Assay (cerimetric): 99.0 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2