Documenti fondamentali
1.04971
Supelco
Potassium hexacyanoferrate(III)
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Potassium hexacyanoferrate(III), Potassium ferricyanide
Scegli un formato
1 KG
255,00 €
50 KG
12.440,00 €
255,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
255,00 €
50 KG
12.440,00 €
About This Item
Formula condensata:
K3[Fe(CN)6]
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
237-323-3
NACRES:
NA.21
255,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99.0% (iodometric)
Stato
solid
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Solubilità
464 g/L
Densità
1.85 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
900‑1000 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.15%
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N.[K+].[K+].[K+]
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.15 %
Hexacyanoferrate (II) (Fe(CN)6)⁴⁻): ≤ 0.1 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2