Documenti fondamentali
86854
Supelco
Tetrabutilammonio idrossido
~40% in water, suitable for ion chromatography
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.47
Beilstein:
3571228
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
NACRES:
NB.21
Concentrazione:
~40% in water
Descrizione
cationic
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
~40% in water
tecniche
ion chromatography: suitable
Impurezze
≤0.01% halides (as bromide)
Densità
0.995 g/cm3
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Stringa SMILE
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Il tetrabutilammonio idrossido (TBAOH) è un sale dell′ammonio quaternario usato principalmente come base forte e catalizzatore di trasferimento di fase.
Applicazioni
TBAOH può essere usato come reagente di accoppiamento ionico nella preparazione della fase mobile per la cromatografia liquida ad elevata prestazione a coppia ionica a fase inversa durante la determinazione di cromo (III) e cromo (VI).
Avvertenza
può cristallizzare; può essere nuovamente dissolto riscaldandolo (max. 40 °C)
Linkage
Visitate il portale IC per saperne di più
Altre note
Reagente adatto all′uso nella cromatografia ionica
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Simultaneous determination of chromium (III) and chromium (VI) with reversed-phase ion-pair high-performance liquid chromatography.
Jen, Jen-Fon, et al.
Analyst, 118.10 , 1281-1284 (1993)
P.R. Haddad et al.
Ion Chromatography: Principles and Applications null
T. Tang et al.
Microchemical Journal, Devoted to the Application of Microtechniques in All Branches of Science, 45, 58-58 (1992)
Liwen Zhang et al.
ACS nano, 8(12), 12250-12258 (2014-11-18)
Photothermal therapy (PTT) is an emerging treatment modality that is under intensive preclinical investigations for the treatment of various medical conditions, including cancer. However, the lack of targeting function of PTT agents hampers its clinical application. An effective and nontoxic
David J Posson et al.
Nature structural & molecular biology, 20(2), 159-166 (2012-12-25)
Understanding how ion channels open and close their pores is crucial for comprehending their physiological roles. We used intracellular quaternary ammonium blockers, electrophysiology and X-ray crystallography to locate the voltage-dependent gate in MthK potassium channels from Methanobacterium thermoautotrophicum. Blockers bind