Documenti
736716
Sigma-Aldrich
Potassium hexacyanoferrate(II)-13C6 trihydrate
99 atom % 13C, 98% (CP)
Sinonimo/i:
Potassium ferrocyanide-13C6
About This Item
Formula condensata:
K4Fe(13CN)6 · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
428.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142200
ID PubChem:
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].N#[13C][Fe-4]([13C]#N)([13C]#N)([13C]#N)([13C]#N)[13C]#N
InChI
1S/6CN.Fe.4K.3H2O/c6*1-2;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;3*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;/i6*1+1;;;;;;;;
NRYOVBQTVIWDNU-NSNQEQAISA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2