455946
Potassium hexacyanoferrate(III)
99.98% trace metals basis
Sinonimo/i:
Potassium ferricyanide, Red prussiate
Saggio
99.98% trace metals basis
Stato
crystalline
Impurezze
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
Stringa SMILE
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis