Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
1.06267
Acetato di sodio
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Acido acetico
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
99.0-101.0% (perchloric acid titration)
99.0-101.0% dry basis (perchloric acid titration)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
1112 °F
607 °C
Potenza
3530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
≤0.005% Reducing substances
Perdita
39.0-40.5% loss on drying, 130 °C
pH
7.5-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
58 °C
Temp. transizione
flash point >250 °C (anhydrous substance)
Solubilità
613 g/L
Densità
1.42 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
900 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.001%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Mg: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Assorbanza UV
λ: 254 nm Amax: ≤0.02
λ: 280 nm Amax: ≤0.01
λ: 350 nm Amax: ≤0.01
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- L'immobilizzazione diretta del ligando di affinità su nanoparticelle di ossido di ferro nudo consente un'efficiente separazione magnetica di anticorpi. Lo studio evidenzia il ruolo dell'acetato di sodio triidrato in bioingegneria, in particolare nel miglioramento delle prestazioni delle nanoparticelle magnetiche per applicazioni di bioseparazione (Zimmermann I, Berensmeier S, 2024).
- Proprietà fisico-chimiche e antiossidanti di frazioni di pectina estratte da bucce di limone (Citrus Eureka). Lo studio descrive in dettaglio l'uso dell'acetato di sodio triidrato nell'estrazione e nell'analisi di composti bioattivi, a sostegno del suo ruolo critico nella scienza alimentare e nelle applicazioni nutraceutiche (Su Z, Li G, 2024).
Altre note
Linkage
Risultati analitici
Saggio (titolazione con acido perclorico, calcolato sulla sostanza secca): 99,0-101,0%
Identità: test superato
Aspetto della soluzione: test superato
Sostanza insolubile: ≤ 0,005%
pH (5 % in acqua): 7,5-9,0
Cloruro (Cl): ≤ 0,0005%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,0002%
Solfato (SO₄): ≤ 0,002%
Azoto (N) totale: ≤ 0,001%
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0005%
Al (alluminio): ≤ 0,0005%
As (arsenico): ≤ 0,0002%
Ca (calcio): ≤ 0,001%
Cu (rame): ≤ 0,0003%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
K (potassio): ≤ 0,005%
Mg (magnesio): ≤ 0,0005%
Pb (piombo): ≤ 0,0005%
Calcio e magnesio (come Ca): ≤ 0,005%
Sostanze riducenti il permanganato: test superato
Sostanze riducenti: ≤ 0,005%
Perdita all′essiccamento (130 °C): 39,0-40,5%
Assorbimento UV (254 nm; 1 mol/l; 1 cm; acqua): ≤ 0,02
Assorbimento UV (280 nm; 1 mol/L; 1 cm; acqua): ≤ 0,01
Assorbimento UV (350 nm; 1 mol/L; 1 cm; acqua): ≤ 0,01
Corrisponde a ACS, ISO, Reag. Ph Eur
WGK 1
I clienti hanno visto anche
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 risposta-
Utile?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 risposta-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfUtile?