Documenti fondamentali
D65100
Sigma-Aldrich
Diclorometano
contains 40-150 ppm amylene as stabilizer, ACS reagent, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Cloruro di metilene
Scegli un formato
500 ML
43,20 €
1 L
79,30 €
2.5 L
162,00 €
6 X 1 L
337,00 €
200 L
4.120,00 €
43,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
43,20 €
1 L
79,30 €
2.5 L
162,00 €
6 X 1 L
337,00 €
200 L
4.120,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.93
Beilstein:
1730800
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.04
Grado:
ACS reagent
Saggio:
≥99.5%
P. ebollizione:
39.8-40 °C (lit.)
Tensione di vapore:
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
43,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
100
200
agenzia
suitable for EPA 1613
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1223 °F
contiene
40-150 ppm amylene as stabilizer
Limite di esplosione
22 %
Impurezze
Free halogens, passes test
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.02% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.002%
Colore
APHA: ≤10
clear
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. ebollizione
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Dichloromethane (DCM) is a chlorinated organic solvent with a wide range of industrial applications and organic syntheses. It has a low boiling point, high density and is immiscible in water. DCM is susceptible to degradation with time, which can be suppressed by adding amylene as a stabilizer.
Applicazioni
Dichloromethane
  • Organic synthesis
a) Dakin, Dess-Martin and Ley Oxidation
b) Enyne metathesis, widely used catalyst is the Grubbs′s second-generation ruthenium complex
c) Jacobsen-Katsuki epoxidation
d) Boc-deprotection of immobilized Boc-NH2-poly(ethylene glycol)-plasma layers
e) Can react with phosphines or amines in the formation of the corresponding alkylated products
  • Adhesive and paint formulation
  • Extraction-concentration analysis
  • Flash chromatograph
  • Electronic industry in printed circuits board
  • Production of cellulose triacetate
Caratteristiche e vantaggi
ACS solvents meet or exceed the high standards of the American Chemical Society (ACS), with test specifications that are specialized to every compound. According to the American Chemical Society, ACS reagent grade implies that it is a substance of sufficient purity to be used in most chemical analyses or reactions
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Instrument and technique for the in vitro screening of platelet activation from whole blood samples.
Martin Y, et al.
The Review of Scientific Instruments, 78(5), 054302-054302 (2007)
Biodegradation of dichloromethane in an estuarine environment.
Krausova VI, et al.
Hydrobiologia, 559(1), 77-83 (2006)
Vibrational Relaxation in Liquid Dichloromethane.
Hunter JL and Dardy HD.
J. Chem. Phys. , 42(8), 2961-2966 (1965)
Vitamin B12-mediated hydrodechlorination of dichloromethane by bimetallic Cu/Al particles.
Huang CC, et al.
Chemical Engineering Journal, 273, 413-420 (2015)
Dichloromethane photodegradation using titanium catalysts.
Tanguay JF, et al.
Tanguay JF, et al.
J. Catal., 117(2), 335-347 (1989)
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.