Documenti fondamentali
11243217001
Roche
Laminina
from mouse Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) sarcoma
Sinonimo/i:
Laminina
Scegli un formato
1 MG
372,00 €
372,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
372,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352207
372,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Origine biologica
mouse (Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) sarcoma)
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; sterile-filtered
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Stato
solution
PM
900 kDa
Confezionamento
pkg of 1 mg (2 ml)
Produttore/marchio commerciale
Roche
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Lamb2(16779)
Descrizione generale
La laminina viene purificata come complesso laminina-nidogeno da sarcoma di topo di Engelbreth-Holm-Swarm (EHS). La laminina è un eterotrimero costituito da subunità delle catene α, β e γ. È una glicoproteina richiesta per l′impalcatura strutturale delle membrane basali.[1] La laminina supporta la crescita e la differenziazione di molti tipi di cellule tra cui quelle epiteliali, endoteliali, neuronali, muscolari ed epatiche.
Attività biologica: Testata relativamente alla promozione dell′aderenza delle cellule HT-1080.
Specificità per specie: Attiva sulla maggior parte delle cellule di mammifero.
Applicazioni
La laminina supporta la crescita e la differenziazione di molti tipi di cellule tra cui quelle epiteliali, endoteliali, neuronali, muscolari ed epatiche. Si consiglia l′uso come substrato per coltura cellulare alla dose di 1-2 μg/cm2. La concentrazione ottimale dipende dal tipo di cellula, nonché dall′applicazione e dagli obiettivi di ricerca.
È stato dimostrato che la laminina promuovere l′adesione e la crescita di svariate cellule; viene utilizzata per ricoprire le piastre per coltura.[2][3] È stata adoperata per il saggio di adesione cellulare.[4] Si consiglia l′uso come substrato per coltura cellulare alla dose di 1-2 μg/cm2. La concentrazione ottimale dipende dal tipo di cellula, nonché dall′applicazione e dagli obiettivi di ricerca.
Qualità
Purezza: ≥90% (SDS-PAGE) (come complesso laminina-nidogeno, 1:1)
Sequenza
La laminina murina è composta da tre catene di polipeptidi (A: 400 kD, B1: 230 kD e B2: 220 kD), collegate da ponti disolfuro, ed è glicosilata.
Stato fisico
Soluzione, 0,5 mg/ml di laminina in 0,15 M di NaCl, 2 mM di EDTA, 0,05 M di Tris-HCl, pH 7,4, sterile
Soluzione, filtrata attraverso membrane con pori da 0,2 μm
Nota sulla preparazione
Concentrazione di lavoro: da 2 a 5 μg/cm2
da 2 a 5 μg/cm2 per il rivestimento dei recipienti per coltura cellulare
Condizioni di stoccaggio (soluzione di lavoro): da 2 a 8 °C
La soluzione non diluita è stabile a una temperatura compresa tra 2 e 8 °C per almeno 3 mesi.
La soluzione deve essere scongelata con cura a una temperatura compresa tra 2 e 8 °C o su ghiaccio.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Julie V Harness et al.
PloS one, 6(1), e14499-e14499 (2011-01-21)
As human embryonic stem cell (hESC) lines can be derived via multiple means, it is important to determine particular characteristics of individual lines that may dictate the applications to which they are best suited. The objective of this work was
Anindita Dutta et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 3(3), 288-302 (2010-03-13)
The interaction of cells with adhesion proteins in the extracellular matrix (ECM) provides signals which affect the morphology, motility, gene expression and survival of adherent cells. In the present communication we cultured K562 cells in presence of fibronectin to study
H Colognato et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 218(2), 213-234 (2000-06-08)
The laminins are a family of glycoproteins that provide an integral part of the structural scaffolding of basement membranes in almost every animal tissue. Each laminin is a heterotrimer assembled from alpha, beta, and gamma chain subunits, secreted and incorporated
John P Snow et al.
Neurobiology of disease, 141, 104881-104881 (2020-04-30)
Alternating hemiplegia of childhood (AHC) is a rare neurodevelopmental disease caused by heterozygous de novo missense mutations in the ATP1A3 gene that encodes the neuronal specific α3 subunit of the Na,K-ATPase (NKA) pump. Mechanisms underlying patient episodes including environmental triggers
Amritha A Candadai et al.
Cells, 10(11) (2021-11-28)
Visual dysfunction resulting from optic neuritis (ON) is one of the most common clinical manifestations of multiple sclerosis (MS), characterized by loss of retinal ganglion cells, thinning of the nerve fiber layer, and inflammation to the optic nerve. Current treatments
Articoli
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Protocolli
Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.