Documenti fondamentali
179337
Sigma-Aldrich
Metanolo
Methanol
≥99.8%, ACS reagent, suitable for EPA 1613
Sinonimo/i:
Alcol metilico
Scegli un formato
500 ML
44,60 €
1 L
64,40 €
2.5 L
100,00 €
4 L
135,00 €
6 X 1 L
287,00 €
20 L
497,00 €
200 L
2.070,00 €
270 GAL
3.110,00 €
44,60 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
44,60 €
1 L
64,40 €
2.5 L
100,00 €
4 L
135,00 €
6 X 1 L
287,00 €
20 L
497,00 €
200 L
2.070,00 €
270 GAL
3.110,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.04
Beilstein:
1098229
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
eCl@ss:
39020101
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
44,60 €
Spedizione prevista il14 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Metanolo, ACS reagent, ≥99.8%
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
100
200
agenzia
suitable for EPA 1613
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Limite di esplosione
36 %
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
H2SO4, passes test (darkened)
MnO4- reducers, passes test
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone
≤0.001% formaldehyde
≤0.1% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
clear
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
P. ebollizione
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il metanolo è un solvente organico che può essere sintetizzato dal syngas in presenza di catalizzatori CuO/ZnO/Al2O3. [1] È un candidato ideale come fonte di idrogeno nella tecnologia delle celle a combustibile grazie al suo elevato rapporto H/C, alla bassa propensione a generare nerofumo e alla temperatura di reforming relativamente bassa; a temperatura ambiente si trova allo stato liquido.[2][3] In una cella a combustibile a metanolo diretto (DMFC), il metanolo viene ossidato dall′aria per generare elettricità. Le olefine (etilene o propilene) formate da metanolo nel processo MTO (olefine da metanolo), costituiscono un'alternativa a petrolio e benzina per produrre carburanti a base idrocarburica.[4]
È stato riportato che il metanolo subisce una conversione chimica ad alta temperatura a idrocarburi C2-C10 in presenza di zeoliti stericamente attive.[5] È stata proposta la sua ossidazione su un sistema catalitico Ru-Pt attraverso ad-atomi di rutenio.[6]
Applicazioni
Il metanolo è stato impiegato come solvente per l′analisi in elettroforesi poliacrilammide-sodio dodecil solfato (SDS-PAGE) di proteasi alcaline isoformi isolate da larve di spigola (Paralabrax maculatofasciatus).[7] È stato utilizzato nell′isolamento e nella determinazione quantitativa dei caroteni e delle xantofille da estratti di pericarpo di Capsicum annum mediante HPLC.[8]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Metanolo analytical standard
Supelco
82762
Metanolo
Etilacetato ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
319902
Etilacetato
Metanolo suitable for HPLC, gradient grade, suitable as ACS-grade LC reagent, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
439193
Metanolo
Metanolo Absolute - Acetone free
Sigma-Aldrich
M1775
Metanolo
Metanolo for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.06009
Metanolo
2-Propanolo ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
190764
2-Propanolo
Beyond oil and gas: the methanol economy.
Olah GA.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(18) (2005)
Development of digestive enzyme activity in larvae of spotted sand bass Paralabrax maculatofasciatus II: electrophoretic analysis.
Alvarez-Gonzalez CA, et al.
Fish Physiology and Biochemistry, 36(1), 29-37 (2010)
Review of methanol reforming-Cu-based catalysts, surface reaction mechanisms, and reaction schemes.
Yong ST, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 38(22), 9541-9552 (2013)
Catalytic carbon dioxide hydrogenation to methanol: A review of recent studies.
Jadhav SG, et al.
Chemical Engineering Research and Design, 92(11), 2557-2567 (2014)
Methanol steam reforming for hydrogen generation via conventional and membrane reactors: a review.
Iulianelli A, et al.
Renewable and Sustainable Energy Reviews, 29, 355-368 (2014)
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto