If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
569747
Grubbs Catalyst® M204
Umicore
Sinonimo/i:
Catalizzatore di Grubbs® M2a (C848), Catalizzatori di Grubbs® di seconda generazione, Rutenio (1,3-Bis(2,4,6-trimetilfenil)-2-imidazolidiniliden)dicloro(fenilmetilen)(tricicloesilfosfina), Rutenio benziliden[1,3-bis(2,4,6-trimetilfenil)-2-imidazolidiniliden]dicloro(tricicloesilfosfina), Rutenio(II) dicloro[1,3-bis(2,4,6-trimetilfenil)-2-imidazolidiniliden](benziliden)(tricicloesilfosfina)
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
Punto di fusione
143.5-148.5 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=CC(C)=CC(C)=C1N2CCN(C3=C(C)C=C(C)C=C3C)C2=[Ru](Cl)(Cl)=CC4=CC=CC=C4.P(C5CCCCC5)(C6CCCCC6)C7CCCCC7
InChI
1S/C21H26N2.C18H33P.C7H6.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7-5-3-2-4-6-7;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;16-18H,1-15H2;1-6H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
FCDPQMAOJARMTG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
Viene impiegato come catalizzatore anche per:
- sintetizzare cumarine via RCM a partire da composti fenolici[1]
- per la rottura di (E)-allil vic-dioli secondari a dare aldeidi[6].
Per saperne di più sui nostri catalizzatori per metatesi
Altre note
Note legali
Licenza del prodotto
Questo prodotto, la sua produzione e l′uso sono coperti da uno o più brevetti U.S. (ed equivalenti all′estero) di proprietà o sotto il controllo di Umicore PMC. L′acquisto di questo prodotto Umicore PMC attraverso Sigma-Aldrich, suoi consociati o distributori autorizzati conferisce all′acquirente una licenza limitata, valida una sola volta, non esclusiva, non trasferibile e non assegnabile. L′uso da parte dell′acquirente di questo prodotto può infrangere brevetti posseduti o controllati da terze parti. È esclusivamente responsabilità dell′acquirente assicurarsi che che il suo uso del prodotto non infranga brevetti di terze parti o vada al di là dei limiti della licenza quivi accordata.
Per ulteriori informazioni sul prodotto riferirsi al vostro contatto Umicore PMC locale http://www.pmc.umicore.com
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Learn tips and tricks for how to properly use inhibitors including how to select the right inhibitor and how to plan experiments with inhibitors.
Effective in key synthesis reactions like Knoevenagel condensation, thalidomide synthesis, and Suzuki coupling for sustainable chemical transformations.
Protocolli
TPGS-750-M surfactant enables various reactions in water at room temperature, enhancing efficiency and versatility in synthesis.
Contenuto correlato
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 risposta-
Utile?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 risposta-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Utile?
-
-
What benefits does Product 569747, Grubbs Catalyst, 2nd Generation, have over other olefin metathesis catalysts?
1 risposta-
Grubbs' Catalysts are extraordinarily versatile. They tolerate other functional groups in the alkene and are compatible with a wide range of solvents.
Utile?
-
-
Is it necessary to handle Product 569747, Grubbs Catalyst, 2nd Generation, under inert atmosphere?
1 risposta-
The Grubbs Catalyst is air sensitive. Therefore, we do recommend to handle and store under nitrogen atmosphere.
Utile?
-
-
What types of reactions is Product 569747, Grubbs Catalyst, 2nd Generation, used in?
1 risposta-
It is often used in organic synthesis to achieve olefin cross-metathesis, ring-opening metathesis polymerization (ROMP), and ring-closing metathesis.
Utile?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 risposta-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Utile?
-
-
What is the difference between the First and Second Generation Grubbs Catalyst?
1 risposta-
The Second Generation Catalyst has the same uses in organic synthesis as the First Generation Catalyst, but it has a higher activity.
Utile?
-
-
How do I order larger quantities of Product 569747, Grubbs Catalyst, 2nd Generation?
1 risposta-
Commercial quantities are available directly from Materia. Their phone number is 626-584-8400, or their e-mail address is [email protected].