32222-M
Diclorometano
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥99.9% (GC)
Sinonimo/i:
cloruro di metilene, Cloruro di metilene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99.9% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1223 °F
contiene
10-60 ppm amylene as stabilizer
Limite di esplosione
22 %
Impurezze
≤0.00002% free chlorine (Cl)
≤0.0005% formaldehyde
≤0.001% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.01% chloroform (GC)
≤0.01% tetrachloromethane (GC)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.05% ethanol (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.4235-1.4245
n20/D 1.424 (lit.)
P. eboll.
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
1.320-1.330 g/L at 20 °C
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.10 ppm
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.50 ppm
Li: ≤0.10 ppm
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.10 ppm
Na: ≤0.50 ppm
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 ppm
Zn: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
ClCCl
Compatibilità
passes test for reaction against H2SO4
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?