Y0001976
Deferiprone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridone, Deferiprone
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
deferiprone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
272-275 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN1C=CC(=O)C(O)=C1C
InChI
1S/C7H9NO2/c1-5-7(10)6(9)3-4-8(5)2/h3-4,10H,1-2H3
TZXKOCQBRNJULO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)