379409
3-Hydroxy-1,2-dimethyl-4(1H)-pyridone
98%
Sinonimo/i:
Deferiprone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
272-275 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1C=CC(=O)C(O)=C1C
InChI
1S/C7H9NO2/c1-5-7(10)6(9)3-4-8(5)2/h3-4,10H,1-2H3
TZXKOCQBRNJULO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3