Documenti fondamentali
BP1031
Propofol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,6-Diisopropylphenol, 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, Propofol
Scegli un formato
1 ML
235,00 €
235,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
235,00 €
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CH]2C6H3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
235,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Tensione di vapore
5.6 mmHg ( 100 °C)
Famiglia di API
propofol
Stato
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Indice di rifrazione
n20/D 1.514 (lit.)
P. ebollizione
256 °C/764 mmHg (lit.)
Punto di fusione
18 °C (lit.)
Densità
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Propofol BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Propofol Injection
  • Confezionamento
    Unit quantity: 1 mL. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Prodotti correlati
    N° Catalogo
    Descrizione
    Determinazione del prezzo
    Pittogrammi
    Exclamation mark
    Avvertenze
    Warning
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
    Organi bersaglio
    Respiratory system
    Codice della classe di stoccaggio
    10 - Combustible liquids
    WGK 3
    Punto d’infiammabilità (°F)
    235.4 °F - closed cup
    Punto d’infiammabilità (°C)
    113 °C - closed cup
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)
    Visita l’Archivio dei documenti
    I clienti hanno visto anche
    Slide 1 of 3
    1 of 3
    Deferiprone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
    Y0001976
    Deferiprone
    Paclitaxel European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
    Y0000698
    Paclitaxel
    Furong Song et al.
    International journal of molecular medicine, 46(3), 1135-1145 (2020-07-25)
    Propofol is a commonly used drug for the induction and maintenance of anesthesia. Previous studies have reported that propofol is involved in the progression of numerous human cancer types, including hepatocellular carcinoma (HCC). However, the underlying molecular mechanisms in HCC