SML0186
Dp44mT
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-(Di-2-pyridinylmethylene)-N,N-dimethyl-hydrazinecarbothioamide, Di-2-pyridylketone-4,4,-dimethyl-3-thiosemicarbazone
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
yellow to orange
Solubilità
DMSO: ≥5 mg/mL
Ideatore
Bayer
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CN(C)C(=S)N\N=C(\c1ccccn1)c2ccccn2
InChI
1S/C14H15N5S/c1-19(2)14(20)18-17-13(11-7-3-5-9-15-11)12-8-4-6-10-16-12/h3-10H,1-2H3,(H,18,20)
XOBIGRNRXCAMJQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.