Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 346,00 € |
Informazioni su questo articolo
346,00 €
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@H]2COC(=O)[C@H](COC(=O)[C@H](COC2=O)NC(=O)c4c(c(ccc4)O)O)NC(=O)c3c(c(ccc3)O)O)C(=O)c1c(c(ccc1)O)O
InChI
1S/C30H27N3O15/c34-19-7-1-4-13(22(19)37)25(40)31-16-10-46-29(44)18(33-27(42)15-6-3-9-21(36)24(15)39)12-48-30(45)17(11-47-28(16)43)32-26(41)14-5-2-8-20(35)23(14)38/h1-9,16-18,34-39H,10-12H2,(H,31,40)(H,32,41)(H,33,42)/t16-,17-,18-/m0/s1
InChI key
SERBHKJMVBATSJ-BZSNNMDCSA-N
General description
Application
- as a positive control in tryptophan fluorescence quenching experiments
- as a reference standard in high performance liquid chromatography to quantify Kosakonia radicincitans culture medium siderophores
- in the crystallization reservoir to remove iron contamination in the medium and in Fe-enterbactin binding studies
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description from Escherichia coli, ≥98% (HPLC) | description Type IV, lyophilized powder, 0.2-0.6 units/mg protein (using benzylpenicillin) | description ≥97% (LC/MS) | description - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥97% (LC/MS) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in wet ice |
| biological source Escherichia coli | biological source bacterial (Enterobacter cloacae) | biological source - | biological source rabbit |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?