PHR1158
Benzocaine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
4-Aminobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-aminobenzoate
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1054000
Famiglia di API
benzocaine
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2,10H2,1H3
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Benzocaine is an ester-type local anesthetic, able to induce pain relief. It is used extensively in topical, mucosal and dermal formulations.[1]
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)