Documenti fondamentali
PHR1019
Supelco
Alcool benzilico
Benzyl alcohol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Benzenmetanolo
Scegli un formato
1 G
79,10 €
79,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
79,10 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.14
Beilstein:
878307
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
eCl@ss:
39023110
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
79,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0000167
traceable to USP 1061901
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Tensione di vapore
13.3 mmHg ( 100 °C)
3.75 mmHg ( 77 °C)
Famiglia di API
benzalkonium chloride
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
817 °F
Durata
~3 yr
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.539 (lit.)
P. ebollizione
203-205 °C (lit.)
Punto di fusione
−16-−13 °C (lit.)
Densità
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Gli standard farmaceutici secondari da applicare nel controllo di qualità, offrono ai laboratori e ai produttori farmaceutici un′alternativa comoda ed efficiente in termini di costo alla preparazione di standard di lavoro interni.
L′alcol benzilico è usato come conservante nelle preparazioni farmaceutiche in concentrazioni fino al 2% e come solubilizzante in concentrazione al 5%. È efficace contro i microrganismi gram positivi.[1]
Applicazioni
L′alcol benzilico si può usare come standard farmaceutico di riferimento per la determinazione dell′analita nelle formulazioni farmaceutiche tramite cromatografia[2] e spettrofotometria.[3][4]
Questi standard secondari sono classificati come materiali di riferimento certificati. Sono adatti all′uso in diverse applicazioni analitiche incluse, tra le altre, le analisi per il rilascio di farmaci, lo sviluppo di metodi farmaceutici per analisi qualitative e quantitative, i test per il controllo di qualità di cibi e bevande e altri requisiti di calibrazione.
Risultati analitici
Questi standard secondari offrono un multi-tracciabilità agli standard primari di USP, EP (PhEur) e BP, ove disponibili.
Altre note
Questo materiale di riferimento certificato (CRM) è prodotto e certificato nel rispetto delle norme ISO 17034 e ISO/CEI 17025. Tutte le informazioni relative all′uso di questo CRM sono reperibili nel certificato di analisi.
Nota a piè di pagina
Inserendo LRAC1678 nello spazio qui sotto su può visualizzare un esempio di certificato di analisi for questo materiale. Questo certificato è solo esemplificativo e può non corrispondere al lotto che si riceve.
Prodotti consigliati
Sulla nostra piattaforma online ChemisTwin® per NMR è possibile individuare, tra quelli disponibili, un Materiale di Riferimento digitale per questo prodotto. Grazie al portale ChemisTwin® potrete utilizzare questo “gemello digitale” per confermare l′identità del vostro campione o determinare quantitativamente il composto di interesse (con uno standard digitale esterno). Bastano pochi click del mouse per visualizzare uno spettro NMR della vostra sostanza e confrontarlo online con quello del vostro campione. Per saperne di più, cliccate qui e cominciate la vostra prova gratuita.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - DIN 51758
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - DIN 51758
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Simultaneous determination of bifonazole and benzyl alcohol in pharmaceutical formulations by reverse-phase HPLC.
Cudina OA, et al.
Chromatographia, 61(7-8), 415-418 (2005)
Full spectrum and selected spectrum based multivariate calibration methods for simultaneous determination of betamethasone dipropionate, clotrimazole and benzyl alcohol: Development, validation and application on commercial dosage form.
Darwish HW, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 169, 50-57 (2016)
Simultaneous spectrophotometric determination of piroxicam and benzyl alcohol in gel forms.
Goger NG, et al.
Chem. Anal. (Warsaw), 50(6), 1059-1059 (2005)
Simultaneous spectrophotometric determination of benzyl alcohol and diclofenac in pharmaceuticals using methods based on the first derivative of the optical density ratio.
Ghasemi J, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 39(12) (2005)
Béatrice Hechler et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 314(1), 232-243 (2005-03-29)
Our aim was to determine whether the newly described P2X1 antagonist NF449 [4,4',4'',4'''-(carbonylbis(imino-5,1,3-benzenetriylbis(carbonylimino)))tetrakis-benzene-1,3-disulfonic acid octasodium salt] could selectively antagonize the platelet P2X1 receptor and how it affected platelet function. NF449 inhibited alpha,beta-methyleneadenosine 5'-triphosphate-induced shape change (IC50 = 83 +/- 13
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto