1054000
USP
Benzocaine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-Aminobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-aminobenzoate
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
benzocaine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6H,2,10H2,1H3
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Benzocaine Lozenges
- Benzocaine Gel
- Benzocaine Cream
- Benzocaine Ointment
- Benzocaine Topical Aerosol®
- Benzocaine Otic Solution
Risultati analitici
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)