Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
40 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.250,00 € |
Informazioni su questo articolo
1.250,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
benzocaine
manufacturer/tradename
USP
mp
55-59 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-2-14-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)13/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
PHWSCBWNPZDYRI-UHFFFAOYSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| mp 55-59 °C (lit.) | mp - | mp 74-76 °C (lit.) | mp - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 4-nitrobenzoate
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?