PHR9025
Methyl 4-aminobenzoate
reference material
Sinonimo/i:
Benzocaine impurity H (PhEur)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reference material
Famiglia di API
benzocaine
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
crystals
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
110-111 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,9H2,1H3
LZXXNPOYQCLXRS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)