PHR9020
2-Aminobenzyl alcohol
reference material
Sinonimo/i:
Benzocaine impurity B (PhEur), 2-(Hydroxymethyl)aniline
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reference material
Famiglia di API
mianserin , benzocaine
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
crystals
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
P. ebollizione
162 °C/15 mmHg (lit.)
Punto di fusione
81-83 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Stringa SMILE
Nc1ccccc1CO
InChI
1S/C7H9NO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5,8H2
VYFOAVADNIHPTR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)