21987
(1S,3R)-cis-4-Carene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(1R,4R)-4,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-2-ene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D −145±5°, neat
Indice di rifrazione
n20/D 1.469
Densità
0.849 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][C@]12C[C@@H](C)C=C[C@@]1([H])C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4-5,7-9H,6H2,1-3H3/t7-,8+,9-/m0/s1
LGNSZMLHOYDATP-YIZRAAEISA-N
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup