N5410
Acido nicotinico
meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
Acido 3-picolinico, Acido piridin-3-carbossilico, Fattore di prevenzione della pellagra, Niacina, Vitamina B3
Scegli un formato
258,30 €
Prezzo di listino369,00 €Risparmia il 30%Scegli un formato
About This Item
258,30 €
Prezzo di listino369,00 €Risparmia il 30%Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
agenzia
USP/NF
meets USP testing specifications
Saggio
99.0-101.0% dry basis
Stato
powder
Colore
white
Punto di fusione
236-239 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
rat ... Chrnb2(54239)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
379.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
193 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)