Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
200 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 445,00 € |
Informazioni su questo articolo
445,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
nicotinic acid
manufacturer/tradename
USP
technique(s)
HPLC: suitable
mp
236-239 °C (lit.)
solubility
ethanol: 12.5 g/L at 25 °C, water: soluble 180 g/L at 20 °C
density
1.473 g/cm3 at 25 °C
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Niacin Tablets
- Niacin Injection
- Niacin Extended-Release Tablets
- Inositol Niacinate
- Niacinamide
- Water-Soluble Vitamins Capsules
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description A component of coenzymes NAD+ and NADP+. | description analytical standard | description ≥98% |
| grade pharmaceutical primary standard | grade - | grade analytical standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| format neat | format - | format neat | format - |
| agency USP | agency - | agency - | agency - |
| mp 236-239 °C (lit.) | mp - | mp 236-239 °C (lit.) | mp 236-239 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido nicotinico
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
379.4 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
193 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?