P6280
Pyridoxine hydrochloride
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Sinonimo/i:
Adermine hydrochloride, PN HCl, Pyridoxol hydrochloride, Vitamin B6 hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
PM
Mw 205.64 g/mol
tecniche
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
Colore
white to off-white
Punto di fusione
214-215 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
applicazioni
agriculture
Stringa SMILE
Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- as a vitamin component in a chemically defined diet with balanced metal content for metal depletion studies
- as a component of chemically defined medium (CDM) to culture Staphylococcus aureus WSPPA
- as a vitamin to study the impact of protein expression and post-translational modifications specifically charge heterogeneity
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Vitamin B6's impact on serum-free cell culture systems is explored for protein manufacturing.