Documenti fondamentali
BCR573
Human serum (low creatinine)
BCR®, certified reference material
Scegli un formato
0.9 G
86,00 €
86,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
0.9 G
86,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
86,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
clinical testing
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Risultati analitici
For more information please see:
BCR573
Altre note
Sales restrictions may apply
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)