Vai a
A9731
Albumina
Cellastim S™, recombinant, expressed in rice, lyophilized powder, suitable for cell culture, low endotoxin, ≥96% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Cellastim S™, rHSA, rHSA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
166,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
517,00 €
10 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1010,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C2936H4624N786O889S41
Numero CAS:
Peso molecolare:
66471.53
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.25
MDL number:
Biological source:
human
Assay:
≥96% (SDS-PAGE)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
≤1 EU/mg protein
166,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in rice
assay
≥96% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
monomer ~67 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1 EU/mg protein
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F8/c4-1(5,2(6,7)8)3(9,10)11
InChI key
QYSGYZVSCZSLHT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALB(213)
Application
Questa variante ricombinante è raccomandata per l'utilizzo nella ricerca farmacologica riguardo a assorbimento, distribuzione, metabolismo ed eliminazione (ADME); per le colture cellulari; per la ricerca sulla somministrazione di farmaci; e per la crioconservazione delle cellule.
Biochem/physiol Actions
Le albumine sono proteine monomeriche solubili presenti nei fluidi corporei, nei tessuti animali e nei semi di alcune piante. L'albumina sierica funziona come proteina carrier per steroidi, acidi grassi e ormoni tiroidei. Le albumine sieriche sono inoltre di vitale importanza nel regolare la pressione colloido-osmotica del sangue.
Features and Benefits
Cellastim™ è un'albumina ricombinante umana (rHA) ben definita e priva di contaminazione da di parte componenti animali. Progettato per l′uso in colture cellulari, Cellastim è un supplemento per terreni che offre prestazioni migliori rispetto all'albumina derivata dal plasma, all'albumina sierica bovina e ad altre fonti di albumina ricombinante umana. Cellastim, a differenza di idrolizzati ed estratti che presentano una certa variabilità, offre prestazioni costanti. Cellastim è il supplemento ideale per la coltura di diversi tipi cellulari quali cellule di ovaio di criceto cinese (CHO), ibridomi, cellule VERO, staminali e primarie.
Vantaggi
  • Elimina gli additivi di origine animale
  • Sicuro e conforme alle normative
  • Efficace nel migliorare la crescita delle cellule staminali in linee di cellule staminali embrionali, mesenchimali, neurali, cardiache, epatiche, renali, cheratinociti e di fibroblasti.
  • Mantiene le cellule staminali in uno stato indifferenziato
  • Elimina la necessità del coating delle piastre di coltura per le linee cellulari aderenti.
  • Assicura terreni di crescita ben definiti e costanti per le cellule staminali.
Analysis Note
Saggiato mediante SDS-PAGE
Other Notes
1). Brevetti
EP2230311
U.S. Patent No. 10,618,951
U.S. Patent No. 10,981,974
U.S. Patent No. 11,492,3892.
2). Marchi registrati
U.S. Reg. 5,696,531
International Reg. 1,456,207
Per ulteriori informazioni su Cellastim, scaricare la brochure su Cellastim, il poster di cellule CHO con Cellastime il poster di ibridomi con Cellastim.
Visualizzare ulteriori informazioni sull′albumina sierica umana.
Legal Information
rHSA manufactured in the USA by InVitria US Pat 10618951, 10981974, and 11492389.
Cellastim is a trademark of InVitria
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A6608A7223A7736
Albumina Cellastim S™, recombinant, expressed in rice, lyophilized powder, suitable for cell culture, low endotoxin, ≥96% (SDS-PAGE)
Sigma-Aldrich
A9731
Albumina
Albumina recombinant, expressed in Saccharomyces cerevisiae, aqueous solution, 10% in aqueous buffer, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A6608
Albumina
Albumina recombinant, expressed in Pichia pastoris, 5% in aqueous buffer, ≥90% (SDS-PAGE)
Sigma-Aldrich
A7223
Albumina
Albumina recombinant, expressed in Pichia pastoris, lyophilized powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A7736
Albumina
description
Cellastim S™, recombinant, expressed in rice, lyophilized powder, suitable for cell culture, low endotoxin, ≥96% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in Saccharomyces cerevisiae, aqueous solution, 10% in aqueous buffer, ≥99% (agarose gel electrophoresis)
description
recombinant, expressed in Pichia pastoris, 5% in aqueous buffer, ≥90% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in Pichia pastoris, lyophilized powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (SDS-PAGE)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
aqueous solution
form
solution
form
lyophilized powder
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
Gene Information
human ... ALB(213)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. There is no expiration date on the A9731-10G - how long is it stable in its lyophilized form when stored at ~4°C
    1 risposta
    1. This product is not assigned an expiration or retest date. Products that are robust in nature and extremely stable, in the original unopened container, are not assigned an expiration date or retest schedule. These products will have no dating reported on either the label or the Certificate of Analysis. Products that are not assigned an expiration or retest date are covered by a warranty period of 1 year from the date of product shipment.
      Full Product Dating Information may be reviewed at the link below: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/356/113/product-dating-information-06-25-ms.pdf
      Utile?
  2. Is this obtained from cultures supplemented with media containing any form of steroids or animal derived components? Does it contain any form of sterioids as part of the impurities?
    1 risposta
    1. This recombinant Albumin is extracted and purified from the seeds of Oryza sativa (rice) and not produced by culture methods. The material is considered animal component-free. The product is not tested for any residual steroid hormones native to this plant species.
      Utile?
  3. "Does this HSA product contain free thiol at Cys34 (i.e., mercaptalbumin form)?"
    1 risposta
    1. Unfortunately, we do not separately verify the free thiol % for this product. Therefore, we are unable to provide any information. We apologize for not being able to assist you.
      Utile?
  4. Hello, does this construct include any affinity tags? Does it contain glycosylation?
    1 risposta
    1. A9731 is free from affinity tags and it is glysylated. We have no information on glycosylations sites.
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 2 recensioni solo con voto