A8577
Albumina sierica bovina
30% in saline, protease free, aseptically filled
Sinonimo/i:
Albumina, Soluzione di BSA
Origine biologica
bovine
Livello qualitativo
Sterilità
aseptically filled
Saggio
28-32% protein basis (biuret)
Stato
solution
Purificato mediante
heat shock fractionation
non contiene
stabilizer or preservative
Origine
USA origin
Concentrazione
28-32% protein (biuret)
30% in saline
tecniche
ELISA: suitable
electrophoresis: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Attività estranea
Alkaline phosphatase ≤0.001 units/mg protein
Peroxidase ≤0.001 units/mg protein
Protease ≤0.0001 units/mg protein
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
bovine ... ALB(280717)
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)