Vai a
S2501
Spermidine trihydrochloride
From microbial,synthetic, ≥98% (TLC), nNOS inhibitor, powder
Spermidine trihydrochloride
Sinonimo/i:
N-(3-Aminopropyl)-1,4-butanediamine trihydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
44,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
153,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
399,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2 · 3HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.63
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
206-379-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3552356
44,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Spermidine trihydrochloride, ≥98% (TLC)
Quality Segment
biological source
microbial, synthetic
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
257-259 °C (lit.)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
InChI key
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... NOS1(4842)
General description
The nitric oxide synthase (nNOS) gene is localized on human chromosome 12q24.22. The enzyme is involved in the production of nitric oxide.
Application
Spermidine trihydrochloride has been used in fourier transform infrared spectroscopy (FTIR)characterization and in zeta-potential measurements.
Biochem/physiol Actions
Inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS). Binds and precipitates DNA; Stimulates T4 polynucleotide kinase activity.
Inhibits neuronal nitric oxide synthase (nNOS). Binds and precipitates DNA; may be used for purification of DNA binding proteins. Stimulates T4 polynucleotide kinase activity.
Disclaimer
Solutions should be sterile-filtered, not autoclaved, if sterile solution is necessary. Spermidine deaminates with time; solutions should be stored frozen. Prepare new solutions frequently.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8558056766-M85578
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC), ≥99.5% (AT)
biological source
microbial, synthetic
biological source
microbial, synthetic
biological source
-
biological source
-
Gene Information
human ... NOS1(4842)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
ethanol: soluble, water: soluble
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spermidine trihydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto