Vai a
A7979
Albumina sierica bovina
35% in DPBS, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Albumina, Soluzione di BSA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
460,00 €
12 x 50 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
3.350,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
33-37% total protein basis (UV)
Form:
liquid
Technique(s):
blocking: suitable, cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
≤1000 EU/mL Endotoxin level
Concentration:
35% in DPBS
460,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine
Quality Segment
description
endotoxin tested
sterility
sterile-filtered
product line
BioXtra
assay
33-37% total protein basis (UV)
form
liquid
origin
USA origin
concentration
35% in DPBS
technique(s)
blocking: suitable, cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤1000 EU/mL Endotoxin level
pH
6.5-7.5
foreign activity
Mycoplasma Test by Barile On raw material, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
La BSA è una singola catena polipeptidica costituita da circa 583 residui amminoacidici e nessun carboidrato. A pH tra 5 e 7 contiene 17 ponti disolfuro intracatena e 1 gruppo sulfidrilico.
Application
L′albumina di siero bovino è ampiamente usata come additivo per i terreni di coltura cellulare, soprattutto per quelli privi di siero. Offre una gamma di vantaggi tra cui la protezione dal danno ossidativo e la stabilizzazione di altri componenti dei terreni come gli acidi grassi e il piridossale.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A9576A9205A3156
Sieroalbumina lyophilized powder, γ-irradiated, Globulin Free, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
A3156
Sieroalbumina
technique(s)
blocking: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, electrophoresis: suitable, western blot: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
assay
33-37% total protein basis (UV)
assay
28-32% total protein basis (UV)
assay
28-32% protein basis (biuret)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumina sierica bovina
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. Is it suitable for biotin/streptavidin-mediated detection systems?
    1 risposta
    1. This product is not tested for biotin levels or suitability in biotin/streptavidin-mediated detection systems.
      Utile?
  2. IS IT FREE FROM CALCIUM AND MAGNESIUM?
    1 risposta
    1. This product is prepared in Dulbeccos Phosphate Buffered Saline without calcium and magnesium.
      Utile?
  3. What is the concentration of this product?
    1 risposta
    1. As shown in the DESCRIPTION section of the Product Detail Page, the BSA concentration for Product A7979, is 35% w/v in DPBS.
      Utile?
  4. Hi, We have used Bovine serum albumin (A6003) and prepared a 10% BSA solution in buffer. There are also several BSA solutions available, but I can't see any information what BSA solid that was used (Product/Cat number). Has any the same origin?
    1 risposta
    1. Product A6003 is a fatty acid-free BSA powder.
      See the links below to review the fatty acid-free BSA solutions currently prepared from this material.
      A1595, 10% BSA Solution, Fatty acid-free, in DPBS
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a1595
      A9205, 30% BSA Solution, Fatty acid-free, in DPBS
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a9205